Documenti fondamentali
840858C
Avanti
16:0-18:2 PA
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H68O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
694.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840858C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840858C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840858C
Concentrazione
10 mg/mL (840858C-25mg)
25 mg/mL (840858C-200mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-;/m1./s1
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
Descrizione generale
16:0-18:2 PA or 1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of palmitic acid and linolenic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
Applicazioni
16:0-18:2 PA or 1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used to study the effect of phosphatidic acid (PA) on the cytoplasmic calcium ([Ca2+]cyt) fluctuation in Arabidopsis guard cells by fluorescence imaging. It might be used as a standard in thin-layer chromatography (TLC) for the separation of ginger and grapefruit exosome-like nanoparticles (ELN)-derived lipids. It might also be used in filter-blotting assay, to study the interaction of AT-hook motif-containing nuclear localized protein 4 (Ahl4) with PA.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840858C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840858C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guangqin Cai et al.
Molecular plant, 13(7), 984-1000 (2020-04-26)
Lipid catabolism in germinating seeds provides energy and substrates for initial seedling growth, but how this process is regulated is not well understood. Here, we show that an AT-hook motif-containing nuclear localized (AHL) protein regulates lipid mobilization and fatty acid
Yun Teng et al.
Cell host & microbe, 24(5), 637-652 (2018-11-20)
The gut microbiota can be altered by dietary interventions to prevent and treat various diseases. However, the mechanisms by which food products modulate commensals remain largely unknown. We demonstrate that plant-derived exosome-like nanoparticles (ELNs) are taken up by the gut