840858P
Avanti
16:0-18:2 PA
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (840858P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (840858P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 840858P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-;/m1./s1
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)