840523P
Avanti
MGDG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-diacyl-3-O-β-D-galactosyl-sn-glycerol
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Monogalactosyldiacylglycerol (Plant)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (840523P-5mg)
pkg of 2 × 5 mg (840523P-10mg)
pkg of 5 × 5 mg (840523P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- in bicelles preparation for nuclear magnetic resonance studies
- in the generation of structured MGDG for pinolenic acid enrichment
- in the preparation of liposomes
- as a lipid standard in hydrophilic interaction liquid chromatography-ion mobility mass spectrometry (HILIC-IM-MS)
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)