Documenti fondamentali
810318P
Avanti
TopFluor-oxPAPC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Oxidized 1-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCC(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)\C=C\C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(=O)\C=C\C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CC1=CC(C)=[N+]2C1=C(CCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCC(O)C1OC1C(O)=O)c1c(C)cc(C)n1[B-]2(F)F.CCCCC\C=C/CC1C(O)CC(=O)\C1=C\C1OC1CCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC1=C2C(C)=CC(C)=[N+]2[B-](F)(F)n2c(C)cc(C)c12)COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
Applicazioni
Lipids research
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)