Documenti fondamentali
840859C
Avanti
16:0-20:4 PA
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PAPA; PA(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68O8PNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (840859C-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840859C
Concentrazione
10 mg/mL (840859C-25mg)
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-39(41)47-37(36-46-48(42,43)44)35-45-38(40)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,37H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t37-;/m1./s1
CHIBHAOESMLHPV-YQVAFVGVSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
16:0-20:4 PA or 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of palmitic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840859C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)