Documenti fondamentali
900413P
Avanti
16:0(Alkyne)-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1-Hexadec-15-ynoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H78NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
756.04
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (900413P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (900413P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC#C)=O)=O
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (900413P-1MG and 900413P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3