850700P
Avanti
10:0 PE
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinonimo/i:
PE(10:0/10:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850700P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850700P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O
InChI
KKOSJVWUOHEQKA-HSZRJFAPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)