850325C
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-dicapryl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/10:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850325C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850325C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325C
Concentrazione
10 mg/mL (850325C-25mg)
25 mg/mL (850325C-200mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)