850335C
Avanti
12:0 PC (DLPC)
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DLPC; PC(12:0/12:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850335C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850335C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (850335C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850335C
Concentrazione
10 mg/mL (850335C-25mg)
25 mg/mL (850335C-200mg)
25 mg/mL (850335C-500mg)
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m0/s1
IJFVSSZAOYLHEE-PMERELPUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)