840435P
Avanti
12:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DLPG; PG(12:0/12:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (840435P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840435P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C30H59O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-29(33)37-25-28(26-39-41(35,36)38-24-27(32)23-31)40-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28,31-32H,3-26H2,1-2H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t27?,28-;/m1./s1
CIRSYGHBBDDURM-AMRYRHMLSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- in the preparation of liposomes for PagP folding assays
- as a component in pyrene labeleld liposomes
- to construct liposome/lipid vesicle
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)