840455P
Avanti
16:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); DPPG; PG(16:0/16:0), 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (840455P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840455P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840455P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840455P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840455P-500MG | 4061835228966 |
840455P-25MG | 4061835228959 |
840455P-1G | 4061835228935 |
840455P-200MG | 4061835228942 |