850325P
Avanti
10:0 PC
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1,2-dicapryl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(10:0/10:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (850325P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850325P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850325P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C28H56NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-27(30)34-24-26(25-36-38(32,33)35-23-22-29(3,4)5)37-28(31)21-19-17-15-13-11-9-7-2/h26H,6-25H2,1-5H3
MLKLDGSYMHFAOC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard to measure lipid metabolites for metabolic profiling using hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC)
- to prepare lipid bilayer to reconstitute Vpu (membrane protein) and for biophysical studies
- to prepare phospholipid membrane to study lipid-induced conformation of a 27-residue Cry4Ba-α7 peptide
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)