850315P
Avanti
08:0 PC
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
PC(8:0/8:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (850315P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850315P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850315P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
InChI
YHIXRNNWDBPKPW-JOCHJYFZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)