Documenti fondamentali
840045X
Avanti
Brain PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand 840045X
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylinositol-4-phosphate (Brain, Porcine) (ammonium Salt):methanol:water (20:9:1)
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (840045X-1mg)
pkg of 1 × 1 mL (840045X-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 840045X
Concentrazione
1 mg/mL (840045X-1mg)
5 mg/mL (840045X-5mg)
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C47H84O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(49)61-39(37-59-40(48)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2)38-60-65(57,58)63-47-44(52)42(50)46(43(51)45(47)53)62-64(54,55)56;;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39,42-47,50-53H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H,57,58)(H2,54,55,56);2*1H3/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;;/t39-,42+,43?,44?,45?,46?,47-;;/m1../s1
HJHASIMOAXACIC-CVKYTLMISA-N
Descrizione generale
Phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P) is a precursor of phosphatidylinositol (4,5)-bisphosphate [PI(4,5)P2]. It is located in the membranes of Golgi apparatus.
Applicazioni
Brain PI(4)P has been used for molecular docking. It has also been used for the preparation of liposome for co-floatation.
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840045X-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840045X-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The RNA-binding site of poliovirus 3C protein doubles as a phosphoinositide-binding domain
Shengjuler D, et al.
Structure, 25(12), 1875-1886 (2017)
RIM C2B domains target presynaptic active zone functions to PIP2-containing membranes
de Jong A, et al.
Neuron, 98(2), 335-349 (2018)
PI4P and PI (4, 5) P2 are essential but independent lipid determinants of membrane identity
Hammond GRV, et al.
Science, 337(6095), 727-730 (2012)
Dieter R Klopfenstein et al.
Molecular biology of the cell, 15(8), 3729-3739 (2004-05-25)
UNC-104 (KIF1A) is a kinesin motor that transports synaptic vesicles from the neuronal cell body to the terminal. Previous in vitro studies have shown that a Dictyostelium relative of UNC-104 transports liposomes containing acidic phospholipids, but whether this interaction is
Jitendra Kumar et al.
PLoS genetics, 6(11), e1001200-e1001200 (2010-11-17)
UNC-104/KIF1A is a Kinesin-3 motor that transports synaptic vesicles from the cell body towards the synapse by binding to PI(4,5)P(2) through its PH domain. The fate of the motor upon reaching the synapse is not known. We found that wild-type