850397C
Avanti
20:4 (Cis) PC
1,2-diarachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; DAPC; PC(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850397C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850397C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850397C
Concentrazione
10 mg/mL (850397C-25mg)
25 mg/mL (850397C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C48H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,26-29,32-35,46H,6-13,18-19,24-25,30-31,36-45H2,1-5H3/b16-14-,17-15+,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-/t46-/m1/s1
LZLVZIFMYXDKCN-HLKGGLNDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in lipid bilayer, to study its effect on membrane vesiculation by dynamin and endophilin
- as a phosphatidylcholine (PC) standard to compare the extraction efficiency of the three tested solvent systems prior to liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS) analysis
- in low density lipid (LDL)-mimicking liposome as an alternative to LDL for evaluating the LDL-oxidation preventing antioxidants
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)