850715P
Avanti
18:0 PE
Avanti Polar Lipids
Sinonimo/i:
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DSPE; PE(18:0/18:0); 110634
About This Item
Descrizione
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850715P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850715P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850715P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)
LVNGJLRDBYCPGB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3