Documenti fondamentali
880135P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Acido carbossilico
Avanti Research - A Croda Brand 880135P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfoetanolammina-N-[carbossi(polietilenglicole)-2000] (sale di sodio)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C131H257NNaO55P
Numero CAS:
Peso molecolare:
2780.38
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880135P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880135P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880135P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880135P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880135P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880135P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Descrizione generale
Gli acidi carbossilici sono prontamente solubili nei solventi polari quali acqua e alcol. L′acido carbossilico DSPE-PEG(2000) è costituito da una catena idrofila di polietilenglicole (PEG) di 2 kDa.
Applicazioni
L′acido carbossilico DSPE-PEG(2000) è stato usato:
  • per la coniugazione covalente degli anticorpi dell′integrina α-2(ITGA2) sulla superficie dei liposomi
  • nella preparazione dei liposomi coniugati con atosiban
  • per preparare il liposoma complementare doppio
Azioni biochim/fisiol
L′acido carbossilico DSPE-PEG(2000) aumenta il tempo di circolazione ematica dei liposomi. Il gruppo carbossilico dell′acido carbossilico DSPE-PEG(2000) contribuisce alla coniugazione covalente con gli anticorpi.
Confezionamento
Flaconcino in vetro ambrato con tappo a vite da 5 mL (880135P-100mg)
Flaconcino in vetro ambrato con tappo a vite da 5 mL (880135P-10 mg)
Flaconcino in vetro ambrato con tappo a vite da 5 mL (880135P-25 mg)
Flaconcino in vetro ambrato con tappo a vite da 5 mL (880135P-50mg)
Flaconcino in vetro trasparente con tappo a vite da 20 mL (880135P-500 mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Dual complementary liposomes inhibit triple-negative breast tumor progression and metastasis
Guo P, et al.
Science advances, 5(3), eaav5010-eaav5010 (2019)
Carboxylic Acid: Key Role in Life Sciences (2019)
ITGA2 as a potential nanotherapeutic target for glioblastoma
Guo P, et al.
Scientific reports, 9(1), 6195-6195 (2019)
Feifei Yang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(7), e1906360-e1906360 (2020-01-24)
Hepatotoxicity is a key concern in the clinical translation of nanotherapeutics because preclinical studies have consistently shown that nanotherapeutics accumulates extensively in the liver. However, clinical-stage nanotherapeutics have not shown increased hepatotoxicity. Factors that can contribute to the hepatotoxicity of
Anujan Ramesh et al.
Nanoscale, 12(3), 1875-1885 (2020-01-07)
Tumor associated macrophages (TAMs) play an important role in initiating the immunosuppressive environment that negatively impacts the immunotherapy efficacy and has long been linked with cancer progression. On the other hand, activated macrophages display immense phagocytic potential and can be
Global Trade Item Number
SKUGTIN
880135P-100MG4061835187690
880135P-10MG4061835187706
880135P-25MG4061835187713
880135P-500MG4061835187720
880135P-50MG4061835187737