Documenti fondamentali
880136P
Avanti
DSPE-PEG(2000)-square
Avanti Research - A Croda Brand (880136P), powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[square(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C138H266N2NaO57P
Numero CAS:
Peso molecolare:
2919.53
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880136P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (880136P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand (880136P)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are potent agents for drug delivery. They are oblate spheroids in aqueous solutions and the diameter varies from 18nm to 90nm.
Confezionamento
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)