880228C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Azide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880228C
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (880228C-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 880228C
Concentrazione
10 mg/mL (880228C-10mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[N-]=[N+]=NCCO.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOOCC.CCOO(CC)OCC.[NH
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)