Key Documents
880231P
Avanti
DPPE-PEG(2000)Azide
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000 (ammonium salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C128H256N5O54P
Numero CAS:
Peso molecolare:
2760.38
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880231P-10MG)
pkg of 1 × 100 mg (880231P-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (880231P-500MG)
pkg of 1 × 25 mg (880231P-25MG)
pkg of 1 × 50 mg (880231P-50MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Categorie correlate
Confezionamento
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (880231P)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
18:0 PC (DSPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850365P
18:0 PC (DSPC)