QBD11373
Methoxy-dPEG ®25-DSPE
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C93H184NO34P
Peso molecolare:
1891.42
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
Gruppo funzionale
phospholipid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Methoxy-dPEG®₂₅-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)