QBD10275
MAL-dPEG®8-acid
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Carboxy-PEG-maleimide, Carboxy-PEG8-maleimide, MAL-PEG400-acid, MAL-PEG8-COOH, MAL-PEG8-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)