QBD11471
MAL-dPEG®12-Tris(m-dPEG®24)3
>95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-NH-PEG600-Tris(mPEG1000)3, MAL-PEG12-Tris(m-PEG24)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>95% (HPLC)
Forma fisica
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)