JKA10002
8arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, tripentaerythritol core, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
8arm-PEG-NH2, tripentaerythritol core, 8arm-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
8arm-PEG20K-NH2, tripentaerythritol core, HCl Salt, average Mn 20,000
Stato
solid
PM
average Mn 20,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Architettura del polimero
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.