Key Documents
850395C
Avanti
18:3 (Cis) PC
Avanti Polar Lipids 850395C
Sinonimo/i:
1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H76NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
778.05
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850395C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850395C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Polar Lipids 850395C
Concentrazione
10 mg/mL (850395C-25mg)
25 mg/mL (850395C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
18:3 (cis) PC or 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine is an unsaturated glycerophospholipid, with substitution of two chains of linolenic acid at sn-1 and sn-2 positions of the glycerol backbone, along with choline as a headgroup.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
Applicazioni
18:3 (cis) PC or 1,2-dilinolenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine:
  • might be used in aqueous lipid-trehalose formulations to assess the long-term storage stability of lyophilized liposomes
  • might be used in phospholipid monolayer to study the instability of unsaturated phospholipids at specified conditions
  • has been used in aqueous sugar formulations or liposome formulations to characterize its degradation during lyophilization
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850395C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850395C-25mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
18:0 PC (DSPC) Avanti Polar Lipids
Avanti
850365P
18:0 PC (DSPC)
N M Payton et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 85(2), 306-313 (2013-04-10)
As liquid liposomal formulations are prone to chemical degradation and aggregation, these formulations often require freeze drying (e.g., lyophilization) to achieve sufficient shelf-life. However, liposomal formulations may undergo oxidation during lyophilization and/or during prolonged storage. The goal of the current