Documenti fondamentali
55107
Supelco
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) hexadecanoyl ester, Hexadecanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23D3H42NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99.0%
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1/i2D3
XOMRRQXKHMYMOC-LHPFAIHXSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)