P9156
Plasminogen from bovine plasma
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
Sinonimo/i:
Profibrinolysin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine plasma
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥2.0 units/mg protein
Concentrazione
2-7% protein (biuret)
Compatibilità
not suitable for streptokinase determination by clot formation procedure
applicazioni
histology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
cow ... PLG(280897)
human ... PLG(5340)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Definizione di unità
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3