Documenti fondamentali
605211
Sigma-Aldrich
Thrombin Substrate III, Fluorogenic
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of thrombin.
Sinonimo/i:
Thrombin Substrate III, Fluorogenic, Benzoyl-FVR-AMC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H43N7O6 · xHCl
Peso molecolare:
681.78 (free base basis)
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex 360-380 nm
λem 440-460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of thrombin. Excitation max.: 360-380 nm; emission max.: 440-460 nm.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Benzoyl-Phe-Val-Arg-AMC,HCl
Stato fisico
Supplied as a hydrochloride salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Tran, T. and Stewart, A. 2003. Br. J Pharmacol.138, 865.
Lottenberg, R., et al. 1981. Methods Enzymol. 80, 341.
Svendsen, L., et al. 1972. Folia Haematol.98, 446.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1