520222
PPACK dihydrochloride
≥80% (HPLC), solid, thrombin inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PPACK, Dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
PPACK, Dihydrochloride, PPACK, Dihydrochloride, CAS 82188-90-7, is an extremely potent and selective irreversible inhibitor of thrombin (Kobs/[I] = 10⁷M⁻¹S⁻¹). Reacts with thrombin in a 1:1 stoichiometry.
Descrizione
Merck USA index - 14, 7699
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)CCCN=C(N)N.Cl.Cl
InChI
1S/C21H31ClN6O3.2ClH/c22-13-18(29)16(8-4-10-26-21(24)25)27-19(30)17-9-5-11-28(17)20(31)15(23)12-14-6-2-1-3-7-14;;/h1-3,6-7,15-17H,4-5,8-13,23H2,(H,27,30)(H4,24,25,26);2*1H/t15-,16+,17+;;/m1../s1
XKDCRQWZLPWLFG-LKLBIAKRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Thrombin
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Odake S., et al. 1995. J. Enzyme Inhib.9, 17.
Arni, R.K., et al. 1993. Biochemistry 32, 4727.
Yamashita, T., et al. 1993. Thromb. Res. 69, 93.
Schmaier, A.H., et al. 1992. Thromb. Res.67, 479.
Collen, D., et al. 1982. J. Lab. Clin. Med.99, 76.
Kettner, C., and Shaw, E. 1981. Methods Enzymol.80, 826.
Kettner, C., and Shaw, E. 1979. Thromb. Res.14, 969.
WGK 2