Documenti fondamentali
573113
Millipore
Saccarosio
Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Assorbimento
≤0.100 at 280 nm
≤0.120 at 260 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Descrizione generale
Molecular biology reagent.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Saccarosio ≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
S1888
Saccarosio
Saccarosio suitable for microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
Millipore
84100
Saccarosio
Saccarosio puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Saccarosio
Saccarosio ACS reagent
Sigma-Aldrich
S5016
Saccarosio