S5016
Saccarosio
ACS reagent
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
sugar cane
Livello qualitativo
Grado
ACS reagent
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]25/D +66.3 to +66.8°(lit.)
tecniche
HPLC: suitable
cryopreservation: suitable
immunohistochemistry: suitable
Impurezze
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Perdita
≤0.03% loss on drying, 105°C
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Solubilità
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
applicazioni
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
metabolomics
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- in a growth medium to study the molecular and biochemical aspects of plant-pathogen interactions and plant immune responses
- as a cryoprotectant in a study involving antibiotic-induced changes to the gut microbiota and their effects on neuroimmune interactions
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for cell biology and biochemical research
- Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
- Tested for anion and cation traces
- ACS grade sucrose, sourced from sugar cane
Altre note
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?