554328
Resveratrol, Triacetyl
A cell-permeable triacetate resveratrol prodrug that is easily converted to resveratrol by esterase activity and exhibits similar bioactivity as resveratrol in cell cultures.
Sinonimo/i:
Resveratrol, Triacetyl, trans-3,5,4ʹ-Triacetylstilbene, 3,5,4ʹ-Tri-O-acetylresveratrol
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hsieh, T.C., et al. 2011. Int. J. Cancer129, 2732.
WGK 3