Documenti fondamentali
711004
Sigma-Aldrich
Resveratrol-(4-hydroxyphenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
3,4′,5-Trihydroxy-trans-stilbene-13C6, 5-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C8H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191503
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Resveratrolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2201
Resveratrolo
Oxyresveratrol ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
91211
Oxyresveratrol