Documenti fondamentali
524545
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, E. coli
Sinonimo/i:
Phosphatase, Alkaline, E. coli
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥500 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
pI 
4.5
Attività estranea
Non-specific endonuclease, RNase, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native alkaline phosphatase from E. coli. A dimeric zinc- and magnesium-containing protein. A non-specific phosphomonoesterase with a pI of 7.5.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of pNPP per min at 25°C in Tris-HCl, pH 8.0.
Stato fisico
In 50 mM Tris-HCl, 50% glycerol, pH 7.5.
Altre note
Reid, T.W. and Willson, I.B. 1971. Enzymes4, 383.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6