P4252
Phosphatase, Alkaline from Escherichia coli
ammonium sulfate suspension, 30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
Sinonimo/i:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Stato
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions