Documenti fondamentali
389561
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
Sinonimo/i:
Hyaluronidase, Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Coniugato
conjugate (Glucosaminoglycan)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥2000 units (A280)
Confezionamento
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
Attività estranea
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native hyaluronidase from Streptomyces hyaluronlyticus nov. species. Catalyzes the degradation of hyaluronic acid. Produces δ4,5-unsaturated tetra- and hexasaccharides.
Native hyaluronidase from Streptomyces hyaluronlyticus nov. species. Catalyzes the degradation of hyaluronic acid. Produces δ4,5-unsaturated tetra- and hexasaccharides.
Please Note: The appearance of this product can vary from gray cottony fibers to balled up droplets with no change in quality.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One TRU (Turbidity Reducing Unit = 1 U) is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 50% of hyaluronic acid, determined by a 50% reduction in turbidity, in 30 min at 60°C pH 6.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions prepared in water are stable for up to 2 weeks at 4°C and stock solutions prepared in 500 mM acetate buffer, pH 6.0, are stable for up to 1 month at 4°C.
Altre note
Baker, J.R., et al. 2002. Biochem. J.365, 317.
Mogelerskii, M.S. 1964. Fed. Proc. 23, T559.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3