Documenti fondamentali
SCR103
Sigma-Aldrich
Collagenasi di tipo I
The collagenase type I (from Clostridium histolyticum) is a crude collagenase preparation that can be used for the isolation of primary cells or for tissue dissociation by enzymatic means.
Sinonimo/i:
Collagenase Type I from Clostridium histolyticum, Tissue dissociation
About This Item
Codice UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
La collagenasi di tipo I (da Clostridium histolyticum) è una preparazione di collagenasi grezza che può essere utilizzata per l'isolamento di cellule primarie o per la dissociazione enzimatica dei tessuti. La preparazione può contenere anche caseinasi, clostripaina ed attività triptiche. Questa preparazione può essere utilizzata per la dissociazione delle cellule in coltura ed è stata utilizzata con successo per la allestire subcolture di cellule staminali embrionali umane coltivate nel terreno privo di componenti di derivazione animale HEScGROTM (Millipore).
Confezionamento
1 fiala contenente 250 mg di polvere liofilizzata
Qualità
Ciascun lotto di collagenasi di tipo I viene analizzato tramite una versione modificata del metodo di Mandl (1964) per determinare il livello di degradazione con il metodo colorimetrico della ninidrina di Moore e Stein (1948). Ciascun lotto viene quindi testato per l′idoneità nella creazione di subcolture delle cellule staminali embrionali umane coltivate in terreno HEScGRO, Millipore, specifico per hEH. Dopo 5 passaggi le cellule sono quindi caratterizzate in base all′espressione di specifici marcatori e alla morfologia.
Stato fisico
La collagenasi di tipo I viene fornita come polvere liofilizzata dializzata.
Stoccaggio e stabilità
La collagenasi di tipo I dovrebbe essere conservata in polvere a 2-8°C fino all′utilizzo. È possibile conservare la collagenasi di tipo I in soluzione in aliquote a -20 °C, ma vanno evitati cicli di scongelamento/ricongelamento ripetuti.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Collagenasi D from Clostridium histolyticum
Roche
COLLD-RO
Collagenasi D
Collagenasi suitable for release of physiologically active rat hepatocytes, Type IV, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5138
Collagenasi
Dispase® II protease
Sigma-Aldrich
D4693
Dispase® II
Collagenasi B from Clostridium histolyticum
Roche
COLLB-RO
Collagenasi B
Mónika Sztretye et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-01-26)
Astaxanthin (AX) a marine carotenoid is a powerful natural antioxidant which protects against oxidative stress and improves muscle performance. Retinol and its derivatives were described to affect lipid and energy metabolism. Up to date, the effects of AX and retinol
Fengqin Fang et al.
Cell reports, 37(6), 109981-109981 (2021-11-11)
Memory T cells exhibit considerable diversity that determines their ability to be protective. Here, we examine whether changes in T cell heterogeneity contribute to the age-associated failure of immune memory. By screening for age-dependent T cell-surface markers, we identify CD4 and CD8 memory
Xiaoyuan Xie et al.
Bioscience reports, 39(7) (2019-07-04)
Adipose-derived stem cells (ADSCs) and vascular endothelial growth factor (VEGF) contribute to the healing of wound. The purpose of the present study was to investigate the role of VEGF produced by ADSCs in the protection of fibroblasts and skin of
Yao Qian et al.
Adipocyte, 10(1), 174-188 (2021-04-08)
High viability and further adipogenic differentiation of adipose-derived stem cells (ADSCs) are fundamental for engraftment and growth of the transplanted adipose tissue. It has been demonstrated that extracellular matrix (ECM) regulates cell proliferation and differentiation by interacting with ERK1/2 signalling
Piotr Celichowski et al.
Folia histochemica et cytobiologica, 55(4), 190-202 (2017-12-21)
Sirtuins are NAD dependent class III histone deacetylases. In adrenal cortex mitochondria are able to transform - via nicotinamide nucleotide transhydrogenase (NNT) - NAD into NADPH, which is required for steroidogenesis. These findings suggest that sirtuins expressed in mitochondria, Sirt3
Articoli
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.