219402
Cathepsin L, Human Liver
Cathepsin L, Human Liver, CAS 60616-82-2, is a native, the most potent of all the lysosomal proteinases. Plays a major role in the proteolysis of both cellular and endocytosed macromolecules.
Sinonimo/i:
CTSL, CTSL1, Human Cathepsin L, Major excreted protein (MEP)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human liver
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
activity assay: suitable
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
life science and biopharma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CTSL(1514)
Descrizione generale
Cathepsin L, Human Liver, native, is the most potent of all the lysosomal proteinases. Cathepsin L (CTSL) belongs to the papain subfamily of cysteine proteases and is mainly located in endolysosomal vesicles.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2