14-306-M
GSK3β Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human GSK3β with an H350L mutation, for use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Stato
liquid
PM
Mw 51 kDa
Composizione
mercaptoethanol, 0.1-1%
saccharose, 5-10%
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Solubilità
water: soluble
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... GSK3B(2932)
Descrizione generale
Research area: Cell Signaling
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Altre note
Note legali
Anticorpo
Inibitore
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2