172426
Glucoamylase, Rhizopus sp.
Glucoamylase is a multi-domain enzyme that belongs to the glycosyl hydrolase 15 family. Useful for the enzymatic determination of starch.
Sinonimo/i:
Glucoamylase, Rhizopus sp., Glucan 1,4-α-glucosidase, Glucoamylase, Amyloglucosidase, γ-Amylase, Lysosomal α-glucosidase, exo-4,7-α-glucosidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Rhizopus spp.)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Attività specifica
≥10 unit/mg solid
≥20 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Kelly, J.J. and Alpers, D.H. 1973. Biochim. Biophys. Acta315, 113.
Jeffrey, P.L., et al. 1970. Biochemistry9, 1403.
Brown, B. and Brown, D.H. 1965. Biochim. Biophys. Acta110, 124.
Tsujisaka, Y., et al. 1958. Nature181, 770.
Miller, K.D. and Copeland, W.H. 1956. Biochim. Biophys. Acta22, 193.
French, D. and Knapp, D.W. 1950. J. Biol. Chem.187, 463.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3