A9228
Amyloglucosidase from Rhizopus sp.
≥40,000 units/g solid
Sinonimo/i:
1,4-α-D-Glucan glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥40,000 units/g solid
Solubilità
0.03 M sodium citrate-phosphate buffer, pH 4.5: soluble 5.0 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.