Documenti fondamentali
1.05743
Supelco
Molecular sieve 0.4 nm
rods ~ 1.6 mm (1/16")
Sinonimo/i:
Molecular sieve 0.4 nm, Sodium aluminium silicate
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41123003
Numero indice EU:
215-283-8
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Stato
rod
Area superficiale
800 m2/g
Perdita
≤5% loss on ignition, 950°C
Dimensione particelle
~1.6 mm
Dimensione pori
0.4 nm
pH
8-11 ( in H2O)
Punto di fusione
>1600 °C
Densità bulk
700‑750 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity: passes test
Loss on ignition (950 °C): ≤ 5 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 15 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6