Documenti fondamentali
1.05734
Supelco
Molecular sieve 0.3 nm
bead diam. ~2 mm, size ~10 mesh
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.21
Forma fisica
beads
Livello qualitativo
tecniche
titration: suitable
Diam. particelle
~2 mm
Misura
~10 mesh
Area superficiale
800 m2/g
Dimensione particelle
~10 mesh
Diametro
~2 mm
Dimensione pori
0.3 nm
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
beads, with moisture indicator ~ 2 mm / ~ 10 mesh