Key Documents
1.01972
Supelco
Silica gel with moisture indicator (brown gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
Sinonimo/i:
Brown Silica Gel
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Area superficiale
700 m2/g
Perdita
≤2.0% loss on drying, 150°C
Dimensione particelle
1-4 mm
Dimensione pori
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
>1000 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Silica gel with moisture indicator (brown gel) is commonly used as a desiccant in laboratories. Silica brown gel changes its color from brown to yellowish at water uptake from the atmosphere.
Risultati analitici
Bulk density: about 75
Loss on drying (150 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20.0 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1