Key Documents
1.03805
Supelco
Bustina di essiccante 100 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 15 x 14 cm
Sinonimo/i:
Sacchetto disidratante, sacchetto con assorbente per umidità
About This Item
Codice UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Perdita
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
Capacità
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
Punto di fusione
>1000 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Le bustine o sacchetti essiccanti da 100 g (gel di silice arancione) contengono un agente essiccante dotato di area superficiale ampia e capacità di assorbimento elevata in grado di assicurare condizioni di conservazione prolungata. Inoltre, dopo aver assorbito l′umidità, cambiano colore da arancione a incolore.
Applicazioni
Le bustine essiccanti da 100 g sono in genere impiegate per proteggere dall′umidità prodotti sensibili di valore. Vengono poste nell′imballaggio di componenti e strumenti sensibili all′umidità per prevenire la corrosione durante lo stoccaggio o il trasporto. Inoltre, proteggono il funzionamento di componenti e strumenti ottici, elettrici ed elettronici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Riduzione efficace dell′umidità
  • Qualità elevata garantita
  • Di facile impiego
  • Economiche
  • Sicure
  • Stabili chimicamente in condizioni ambientali standard
Risultati analitici
Capacità di assorbimento acqua (24 ore, umidità relativa 80%): ≥ 20%
Perdita all′essiccamento (140 °C, 3 ore): ≤ 10%
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Gel di silice granular, 0.2-1 mm
Supelco
10087
Gel di silice