Key Documents
1.04074
Millipore
D--(+)-Glucosio
for biochemistry
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Beilstein:
5250278
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-075-1
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
83 °C
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): 52.5 - 53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7