T1270
Thiamine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
PM
Mw 337.27 g/mol
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Colore
white
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- of the vitamin-concentrated stock solution for the preparation of Hv-Ca medium for culturing Haloferax volcanii
- of the tris-acetate-phosphate (TAP) medium for culturing Chlamydomonas nivalis
- of modified Bold 3N medium for culturing Chlorella minutissima
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
How thiamine and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of thiamine.
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.