49159
D--(+)-Glucosio
suitable for microbiology, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Destrosio
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +49±3°, 3 hr, c = 10% in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in water)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?