LM1000
Avanti
12:0-13:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000, methanol solution
Sinonimo/i:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1000-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1000
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
FCTBVSCBBWKZML-WJOKGBTCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard in liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) analysis
- as a lipid standard for phospholipid quantification by MS
- as an internal standard for the retention time recalibration during LC-MS data processing
- as an MS grade lipid standard for lipid extraction from macrophages
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)