LM1200
Avanti
12:0-13:0 PG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-dodecanoyl-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
methanol solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (LM1200-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C31H61O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-31(35)41-29(27-40-42(36,37)39-25-28(33)24-32)26-38-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,36,37);1H3/t28?,29-;/m1./s1
ZZSPUZLGIFEDHN-CUZOEGLCSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)